Masterflex® Spritzenpumpen mit Touchscreen, Infusion/Entnahme, Programmierbar, Eine Spritze, 1.28 pL/min bis 88.28 mL/min; 100 bis 240 VAC
Catalog # MFLX74905-04
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
CSA Certified
UL Listed
About this item
Für bis zu zwei Spritzen in einer kostengünstigen Spritzenpumpe mit Touchscreen.
- Durchflussbereich von 0.54 pL bis zu 88.8 ml/min
- Vollfarbiger Touchscreen
- Verkettung mehrerer Pumpen über die integrierte RS-485-Schnittstelle
- Verwendung mit Spritzen aller Hersteller - Glas, Edelstahl oder Kunststoff - von 0.5 ìL bis 60 mL
- Bis zu 30 lbs lineare Kraft
Diese Pumpen der Einstiegsklasse bieten Funktionen, die normalerweise in teureren Modellen zu finden sind. Auf dem intuitiven Touchscreen-Display können Sie alle Betriebsparameter ablesen und Konfigurationen einfach erstellen und abrufen. Eine LED-Leuchte auf der Vorderseite zeigt an, wenn die Pumpe in Betrieb ist.
Delivery: Inklusive US-Netzkabel.
- Leistung:100 - 240 VAC; 50/60 Hz
- Genauigkeit:±0,5%
- Bezeichnung:Spritzenpumpe, Infusion / Entnahme Programmierbar, Touchscreensteuerung
- Höhe:27,9 cm
- Länge:8,9 cm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:74905-04
- Linear force:30 lbs.
- Syringe size accepted:0,5 µl - 60 ml
- Syringe travel rate:<190,8"
- Output:USB, ; 15-Pin D-sub-Anschluss
- Reproduzierbarkeit:±0,05%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Breite:25,4 cm
- Max. flow rate per syringe:88,28 ml/min
- Min. flow rate per syringe:1,28 pl/min
- No. of syringes:1
Frequently Bought Together