Micropump® Eagle Drive™ Pumpensysteme
Product Details & Documents
Komplette Pumpen enthalten Kopf, Motor und einen integrierten Antrieb.
- Elektronischer Regler mit variabler Geschwindigkeit für gleichmäßigen, pulsationsarmen Durchfluss
- Statische Dichtungen reduzieren den Wartungsaufwand
- Kleines Gehäuse - ideal für OEM-Einsatz
Elektromagnetisch angetriebene Präzisions-Zahnradpumpen sorgen für eine glatte, präzise und pulsationsarme Flüssigkeitsabgabe. Verbessertes Drehmoment und kompakte Größe dank NdFeB-Magneten. Geschwindigkeitskontrolle durch die Verwendung eines 0 bis 5 VDC Eingangssignal. Antriebe haben Schutz gegen Temperaturspitzen und Überlast. Wählen Sie ein System mit einem Saugschuh-Pumpenkopf, der Verschleiß, Temperatur und Druck selbst ausgleicht und einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad gewährleistet. Pumpenköpfe mit Hohlraum bieten eine höhere Hubkapazität und eine moderate Druckkapazität; ein interner Bypass ist ein integriertes Sicherheitsmerkmal dieser Pumpenköpfe mit Hohlraum.
: Inklusive 2-ft (0,6-m) Netzkabel und Schraubendreher. Saugschuh-Servicekits enthalten: Getriebe, Saugschuh, Wellen, Skalen und Federn. Servicekits für Saugpumpen mit Hohlraum enthalten: Getriebe, Buchsen und Dichtungen.
Spezifikationen
- Förderleistung:0,64 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:3,2 L/min
- Bezeichnung:Zahnradpumpensysteme, Pumpenkopf mit Hohlraum, 316SS/PPS/PTFE, 0,64 ml/Umdrehung
- Cat. No.:MFLX74445-15
- Garantie:1 Jahr
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis