Masterflex® Analoges Zahnradpumpensystem, 1.17 mL/U, Viton®-Dichtung; 115 VAC
MFLX74013-42
1 year warranty
Eine einfache variable Geschwindigkeitsregelung ist für viele Anwendungen im Fluid Handling geeignet.
- Der Drehzahlregelbereich von 100:1 regelt den Durchfluss über einen großen Bereich
- Einfache Bedienung mit Single-Turn-Geschwindigkeitsregelung
- Mit dem separaten Netzschalter können Sie die Geschwindigkeitseinstellung beibehalten, wenn Sie den Antrieb ein-/ausschalten. Die LED auf der Vorderseite zeigt das Einschalten an
- Fernsteuerung von Start/Stopp über DB9-Stecker auf der Rückseite des Laufwerks
- Flussrate von 1.17 mL/U
Der kompakte, kostengünstige Antrieb bietet eine einfache und variable Geschwindigkeitssteuerung für viele Anwendungen im Fluid Handling, vom allgemeinen Transfer über die Filtration bis hin zur Chemikalieninjektion. Praktische Kopplung mit einem A-Mount-Zahnradpumpenkopf für einen pulsfreien Flüssigkeitsfluss.
- Förderleistung:1,17 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:5850 ml/min
- Leistung:115 VAC; 50/60 Hz
- Höhe:13,4 cm
- Länge:23 cm
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Duty cycle continuous:Ja
- Enclosure IP rating:IP 22
- Min. motor RPM:50 U/min
- Motor hp:1/10
- Remote control input:Start/Stopp via Kontaktschluss
- Garantie:1 Jahr
- Body material:316 Edelstahl
- VE:1
- Breite:18,3 cm
- Max. motor RPM:5000 rpm
Frequently Bought Together