ContactUsLinkComponent
Micropump 81980 ZAHNRAD-PUMPENKOPF 0.316 ML/UMDREHUNG
  MFLX74012-11
Micropump 81980 ZAHNRAD-PUMPENKOPF 0.316 ML/UMDREHUNG
  MFLX74012-11
Wir bieten eine Auswahl an C-Mount für Ihre Low-Flow-Anwendungen.
  • Findet Verwendung bei Anwendungen, die einen hohen Anfangsdifferenzdruck erfordern. Die Saugschuhkonstruktion gewährleistet einen vollständigen Flüssigkeitstransfer für eine verbesserte volumetrische Genauigkeit
  • Der Wirkungsgrad der Pumpe steigt mit zunehmendem Förderdruck
Der kompakte Pumpenkopf benötigt einen Antrieb um korrekt zu funktionieren. Antrieb muss separat bestellt werden. Optional Service-Kit Enthält: Getriebe, Saugschuh, Wellendichtungen und Federn Separat zu bestellen. Kontaktieren Sie unsere Anwendungsspezialisten zur weiteren Unterstützung.
  • Bezeichnung:
    Low-Flow Pumpenkopf, druckbelastet, 0,316 ml/Umdrehung
  • Environmentally Preferable:
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
Frequently Bought Together