ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, Nylon, Gerade, Adapter Luer Lock mit Außenkegel auf Schlauchnippel, 1/16“ ID; 25/Pck
Artikelnr. MFLX45505-31
CE certificate
undefined
Masterflex® Fitting, Nylon, Gerade, Adapter Luer Lock mit Außenkegel auf Schlauchnippel, 1/16“ ID; 25/Pck
Artikelnr. MFLX45505-31
CE certificate
Über diesen Artikel
Stellen Sie Ihre Prozessintegrität mit vollständiger Materialrückverfolgbarkeit sicher.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
  • Verbindungstyp: Luer Lock mit Außenkegel x 1/16" ID
  • Ideal für verbesserten Flusspfad geeignet
Hose barbs are available from ¹/₁₆" to ¹/₄" with either male or female luer connections. Male luer connections are available with either integral lock ring or separate lock ring.
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):
    ¹/₁₆"
  • Verbindungstyp:
    Male luer to barb
  • Flow pattern:
    Straight
  • Bezeichnung:
    Luer-Adapter, Luer Lock mit Außenkegel auf 1/16“ ID Weite Bohrung, Nylon, 25/Pck
  • Seq:
    12
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    45505-31
  • Connection type (port 1):
    Luer Lock mit Außenkegel
  • No. of ports:
    2
  • Garantie:
    3 Monate
  • VE:
    25
  • Fitting material:
    Nylon
Frequently Bought Together