Masterflex® Adapteranschlüsse, Luer auf Gewinde, Avantor®
Fitting, Nylon, Gerade, Innen-Luer x 1/4-28 UNF; 25/PK, Female Luer to Thread, Nylon, Straight, 1/4"-28
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Adapteranschlüsse, Luer auf Gewinde, Avantor®
Artikelnr. MFLX45502-66
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Avantor exclusive
CE certificate
Springe zu:
Product Details & Documents
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Vervollständigen Sie Ihre Luer-Anschlusssysteme ganz einfach mit diesen Premium-Anschlüssen. Im Lieferumfang sind einige Sonderkonfigurationen enthalten, die nur in Polycarbonat erhältlich sind. Der Schnapp-Luer-Verschlussring ist für die Verwendung mit Außen-Luer-Schlauchanschlüssen mit breiter Bohrung vorgesehen. Material aus Nylon weist eine gute chemische Beständigkeit auf und kann durch Autoklav, Ethylenoxid- , oder Gammabestrahlung sterilisiert werden.
Spezifikationen
- Verbindungstyp:Female Luer to Thread
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Fitting, Nylon, Gerade, Innen-Luer x 1/4-28 UNF; 25/PK
- Seq:02
- Fitting material:Nylon
- Thread size UNF(M) (port 1):1/4"-28
- Cat. No.:MFLX45502-66
- Modell:45502-66
- Connection type (port 1):Innen-Luer
- Connection type (port 2):1/4-28 UNF
- Garantie:3 Monate
- No. of ports:2