ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, Nylon, Gerade, Innen-Luer x 10-32 UNF; 25/PK
Masterflex® Fitting, Nylon, Gerade, Innen-Luer x 10-32 UNF; 25/PK
Catalog # MFLX45502-60
CE certificate
Avantor exclusive
undefined
Masterflex® Fitting, Nylon, Gerade, Innen-Luer x 10-32 UNF; 25/PK
Catalog # MFLX45502-60
CE certificate
Avantor exclusive
About this item
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Vervollständigen Sie Ihre Luer-Anschlusssysteme ganz einfach mit diesen Premium-Anschlüssen. Im Lieferumfang sind einige Sonderkonfigurationen enthalten, die nur in Polycarbonat erhältlich sind. Der Schnapp-Luer-Verschlussring ist für die Verwendung mit Außen-Luer-Schlauchanschlüssen mit breiter Bohrung vorgesehen. Material aus Nylon weist eine gute chemische Beständigkeit auf und kann durch Autoklav, Ethylenoxid- , oder Gammabestrahlung sterilisiert werden.
  • Verbindungstyp:
    Female Luer to Thread
  • Flow pattern:
    Straight
  • Bezeichnung:
    Fitting, Nylon, Gerade, Innen-Luer x 10-32 UNF; 25/PK
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    45502-60
  • Connection type (port 1):
    Innen-Luer
  • Connection type (port 2):
    10-32 UNF
  • No. of ports:
    2
  • Garantie:
    3 Monate
  • VE:
    25
  • Fitting material:
    Nylon
  • Thread size UNF(M) (port 1):
    10-32
Frequently Bought Together