ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, Polycarbonate, Straight, Male Luer x Female Luer; 25/PK
Masterflex® Fitting, Polycarbonate, Straight, Male Luer x Female Luer; 25/PK
Catalog # MFLX45501-82
CE certificate
Avantor exclusive
undefined
Masterflex® Fitting, Polycarbonate, Straight, Male Luer x Female Luer; 25/PK
Catalog # MFLX45501-82
CE certificate
Avantor exclusive
  • Modell:
  • 45501-82
  • 45501-28
  • 45501-22
  • 45501-64
  • 45504-56
  • 45501-84
  • 45501-56
  • 30526-10
  • Connection type (port 1):
  • Female luer
  • Female luer
  • Female luer
  • Female luer
  • Male luer lock
  • Female luer
  • Female luer
  • Female luer
  • Connection type (port 2):
  • Male luer slip
  • Cap
  • Female luer
  • Cap with tether loop
  • Plug
  • Male luer slip
  • Female luer
  • Male luer lock
  • Connection type (port 3):
  • Female luer
  • No. of ports:
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 2
  • Garantie:
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • Out of box
  • Currently Viewing
Specifications
About this item
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Vervollständigen Sie Ihre Luer-Anschlusssysteme ganz einfach mit diesen Premium-Anschlüssen. Im Lieferumfang sind einige Sonderkonfigurationen enthalten, die nur in Polycarbonat erhältlich sind. Alle weiblichen Anschlüsse können entweder mit Slip- oder Luer-Lock-Anschlüssen verwendet werden. Stopfen und Kappen sind ebenfalls erhältlich. Material aus Polycarbonat weist eine gute chemische Kompatibilität auf und kann durch Ethylenoxid- oder Gammabestrahlung sterilisiert werden.
  • Verbindungstyp:
    Female Luer to Male Luer
  • Flow pattern:
    Straight
  • Bezeichnung:
    Außen-Luer x Innen-Luer, PC, 25/Pk
  • Seq:
    12
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    45501-82
  • Connection type (port 1):
    Female luer
  • Connection type (port 2):
    Male luer slip
  • No. of ports:
    2
  • Garantie:
    3 Months
  • VE:
    25
  • Fitting material:
    Polycarbonate
Frequently Bought Together