ContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P® Ultraschall-Durchflusssensor für I/P® 73 Schläuche
Masterflex® I/P® Ultraschall-Durchflusssensor für I/P® 73 Schläuche
Catalog # MFLX33501-73
CE Compliant
IP65 washdown
undefined
Masterflex® I/P® Ultraschall-Durchflusssensor für I/P® 73 Schläuche
Catalog # MFLX33501-73
CE Compliant
IP65 washdown
About this item
Erhalten Sie genaue Durchfluss-Messwerte, ohne neue Materialien in den Flussweg einzuführen.
  • Nichtinvasive Konstruktion verhindert den Kontakt mit Arbeitsflüssigkeiten
  • Ideal für strikte Hygienestandards geeignet
  • Überwachen Sie konstant die Peristaltik-Pumpenflussraten und senden Sie die Daten direkt an Ihren Computer
  • Der kompakte Sensorkörper aus Aluminium klemmt sich um den Schlauch herum
  • Integrierte Elektronik – es benötigt keine externe Elektronikplatine
  • Speziell zur Verwendung mit platingehärteten Masterflex L/S® und I/P® Silikonschläuchen kalibriert
Masterflex Ultraschall-Flusssensoren messen die Durchflussrate von Flüssigkeiten in Schläuchen, die mit Peristaltik-Pumpen in Verbindung stehen, genau und nichtinvasiv. Da der Sensor niemals mit der arbeitenden Flüssigkeit in Kontakt kommt, ist er in Einweg-Anwendungen wiederverwendbar und liefert so dauerhaft signifikante Kosteneinsparungen.
Die klemmbare Sensorkonstruktion eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen strikte Hygienestandards erforderlich sind. Der Aufbau ist einfach: Sie müssen lediglich den Schlauch in den Sensorkanal legen und den Klemmdeckel schließen. Akustisches Kopplungsgel ist nicht erforderlich.
Die hohe Messgenauigkeit wird durch die Platzierung von vier Piezo-Sensoren in Form eines „X“ erreicht. Die Genauigkeit wird ferner durch zwei integrierte Temperatursensoren erhöht, welche die Temperatur kompensieren. Die Kombination der Sensorkonstruktion mit der engen Maßgenauigkeit der platin-gehärteten Masterflex Silikonschläuche resultiert in beispielloser Messgenauigkeit.
Der Sensorausgang kann bei Verwendung des Kommunikationspakets 33501-96 (separat erhältlich) direkt mit einem Computer oder jedem Messgerät und jeder Steuerung verbunden werden, die mit RS-485, 4 bis 20 mA, 0 bis 20 kHz oder PNP-NPN Gegentakteingängen kompatibel sind.
Die Ultrasonic Flusssensoren sind sofort nach dem Auspacken einsatzbereit! Jeder Sensor wird für das gesamte Sortiment und Wasser als Arbeitsflüssigkeit nach nationalen Messstandards für den jeweiligen platingehärteten Masterflex Silikonschlauch kalibriert geliefert. Die Sensoren können durch das Ändern der Parameter und die Softwarekalibrierung im Kommunikationspaket 33501-96 (separat erhältlich) für den Betrieb mit anderen Arbeitsflüssigkeiten oder Schlauchmaterialien desselben Außendurchmessers angepasst werden. Die Sensoren erfassen den Durchfluss von Flüssigkeiten und erkennen keine Partikel.
Delivery: Inklusive Durchflusssensor, Kabel und Kalibrierzertifikat.
  • Maximale Durchflussrate:
    8000 ml/min (126,8 gal./h)
  • Min. Durchflussrate:
    30 ml/min (0,48 gal./h)
  • Output:
    RS-485, 4-20 ma, 0-20 kHz, oder PNP-NPN
  • Genauigkeit:
    2 bis 4% nach der Verwendung der Kalibriersoftware
  • Bezeichnung:
    Ultraschall-Durchflusssensor für I/P® 73 Schläuche
  • Seq:
    07
  • Environmentally Preferable:
  • Enclosure rating:
    IP65
  • Max. Betriebstemperatur:
    60 °C (140 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    Aluminium
Frequently Bought Together