Masterflex® Stoßfester Schwebekörper-Durchflussmesser mit Ventil, Direktableseskala, Gehäuse aus Polycarbonat; 10 GPH, Wasser
Artikelnr. MFLX32900-30
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Präzisionsregulierventil für genaue, leckagefreie Durchflussregelung.
- Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium - eine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussmenge ist nicht erforderlich
- Konstruiert aus robustem Polycarbonatrahmen für raue Anwendungen
- Entworfen mit Graduierungen in Englisch und metrisch für zusätzliche Flexibilität
Diese direkt ablesbaren Durchflussmesser bestehen aus schlagfestem, widerstandsfähigem Polycarbonat und sind mit Skalen in englischen und metrischen Einheiten für Flüssigkeit und Luft ausgestattet, alle mit einem Reduzierverhältnis von 10:1. Diese Durchflussmesser wurden entwickelt, um maximale Drücke bis 100 psig und Temperaturen bis 150 °F aufrechtzuerhalten. Durchflussmesser sind ideal für OEM-Anwendungen.
- Maximale Durchflussrate:0,631 L/min (10 gal./h)
- Min. Durchflussrate:1 gal./h
- Genauigkeit:±4% des Messbereichs
- Max. Druck:100 psi
- Bezeichnung:Durchflussmesser aus Polycarbonat, 1-10 gal./h, Wasser Edelstahl, mit Ventil
- Seq:15
- Environmentally Preferable:
- Modell:32900-30
- Float material:Glas
- Flow Tube material:Polycarbonat
- Min. operating temperature:0 °C (32 °F)
- O-Ring material:Viton®
- Turndown ratio:10:1
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±1% des Messbereichs
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:PC
- Fitting material:Edelstahl
- Fluid type:Wasser
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Ja
Frequently Bought Together