Masterflex® Turbine Flowmeter Sensor with Three Foot Cable; 2 GPM, 76-1150 Hz
Artikelnr. MFLX32500-27
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Misst niedrige Flüssigkeitsdurchflussraten mit hoher Genauigkeit.
- Geringe Kosten und hohe Genauigkeit mit ±3 % des Messwerts
- Das leichte Kunststoffdesign ermöglicht die Montage in jeder Position
Diese Hall-Effekt-Turbinen-Durchflusssensoren eignen sich ideal für OEM-Anwendungen zur Überwachung von Flüssigkeiten mit geringem Durchfluss. Die niedrigen Kosten gepaart mit einer Wiederholgenauigkeit von 1/2% machen es zu einem idealen Kandidaten für den Ersatz von Dosier-Timer-Systemen. Im Gegensatz zu bestehenden Zeitsteuerungssystemen wird die Turbinentechnologie nicht durch Änderungen des Systemdrucks beeinflusst, die durch alternde Filter verursacht werden. Die standardmäßigen Leistungs- und Ausgangsspezifikationen des Sensors erleichtern die Nachrüstung bestehender Steuerungen.
- Maximale Durchflussrate:2 gal./min
- Min. Durchflussrate:0,13 gal./min
- Bezeichnung:FT-110 Turboflow Sensor, 0,13 bis 2 gal./min mit 3 Fuß-Leitung, 76-1150 Hz
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Max. Betriebstemperatur:100 °C (212 °F)
- Höhe:52942"
- Garantie:1 year
- VE:1
Frequently Bought Together