ContactUsLinkComponent
Masterflex® Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Direktablesung, Acrylgehäuse, 100 mm, 40-660 mL/min Wasser
Artikelnr. MFLX32458-38
undefined
Masterflex® Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Direktablesung, Acrylgehäuse, 100 mm, 40-660 mL/min Wasser
Artikelnr. MFLX32458-38
Über diesen Artikel
Das robuste, einteilige Gehäuse widersteht starken Stößen und Vibrationen.
  • Ideal für den Einsatz in Prozessanlagen für Luftprobenahmegeräte, Gasanalysatoren und chemische Zufuhrsysteme für die Wasseraufbereitung
  • Flexibles Design ermöglicht Schalttafel- oder Tischmontage
  • Variabler Bereich mit direkt ablesbaren metrischen Skalen
  • Maximale Flussrate 660 mL/min
Aus soliden Acrylblöcken gefertigt, sind diese Messgeräte mit integralen Messrohren ausgerüstet, die genaue Ablesewerte auch in aggressiven Anlagenumgebungen ermöglichen. Die Einlass- und Auslassöffnungen und Befestigungsbolzen der Messgeräte sind zur Erleichterung der Tafelinstallation erweitert. Eine alternative Option besteht in einem Stativgestell (separat angeboten), die eine Mobilität von Werkbank zu Werkbank ermöglicht.
Hinweis: Es gibt viele weitere Typen von Acryl-Durchflussmessern, die hier nicht aufgeführt sind. Wenden Sie sich an die Spezialisten von Avantor, um Angebote für Acrylmessgeräte mit besonderen Anforderungen zu erhalten.
  • Maximale Durchflussrate:
    660 ml/min
  • Min. Durchflussrate:
    40 ml/min
  • Genauigkeit:
    ±3% des Messbereichs
  • Max. Druck:
    100 psi
  • Bezeichnung:
    Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Direktablesung, Acrylgehäuse, 100-mm-Maßstab; 40 bis 660 ml/min Wasser
  • Seq:
    14
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    32458-38
  • Float material:
    316 Edelstahl
  • O-Ring material:
    Buna-N
  • Max. Betriebstemperatur:
    65 °C (150 °F)
  • Reproduzierbarkeit:
    ±0,5% des Messbereichs
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    Acrylic
  • Fitting material:
    Messing
  • Media type:
    Wasser
  • Process connection:
    0,125" NPT(F)
  • Valve:
    Nein
Frequently Bought Together