Masterflex® Durchflussmesser mit variablem Messbereich und Direktableseskalen, Acrylgehäuse, 50-mm-Maßstab; 1 bis 10 LPM Luft
Artikelnr. MFLX32457-46
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Das robuste, einteilige Gehäuse widersteht starken Stößen und Vibrationen.
- Ideal für den Einsatz in Prozessanlagen für Luftprobenahmegeräte, Gasanalysatoren und chemische Zufuhrsysteme für die Wasseraufbereitung
- Flexibles Design ermöglicht Schalttafel- oder Tischmontage
- Variabler Bereich mit direkt ablesbaren metrischen Skalen
Aus soliden Acrylblöcken gefertigt, sind diese Messgeräte mit integralen Messrohren ausgerüstet, die genaue Ablesewerte auch in aggressiven Anlagenumgebungen ermöglichen. Die Einlass- und Auslassöffnungen und Befestigungsbolzen der Messgeräte sind zur Erleichterung der Tafelinstallation erweitert. Eine alternative Option besteht in einem Stativgestell (separat angeboten), die eine Mobilität von Werkbank zu Werkbank ermöglicht.
Hinweis: Es gibt viele weitere Typen von Acryl-Durchflussmessern, die hier nicht aufgeführt sind. Wenden Sie sich an die Spezialisten von Avantor, um Angebote für Acrylmessgeräte mit besonderen Anforderungen zu erhalten.
- Maximale Durchflussrate:10000 ml/min
- Min. Durchflussrate:1000 ml/min
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Max. Druck:100 psi
- Bezeichnung:Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Direktableseskalen, Acrylgehäuse, 50-mm-Maßstab; 1 bis 10 L/min Luft
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:32457-46
- Float material:Glas
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,5% des Messbereichs
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Acrylic
- Fitting material:Messing
- Media type:Luft
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together