Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Direktablesung, Doppelskala, Gehäuse 303 SS, 0,5 GPM Wasser
Catalog # MFLX32205-02
Supplier: Avantor Fluid Handling
CSA Certified
UL Listed
ISO9001
About this item
In jeder Position installierbar.
- Durchflussmesser mit direkter Anzeige verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium – Messwerte müssen nicht umgerechnet werden um die Durchflussrate zu erhalten
- Für Labor- und Industrieanwendungen unter Verwendung von Luft oder Wasser
Durchflussmesser mit Doppelskala zeigen Gallonen und Liter gleichzeitig an, mit einer gut ablesbaren linearen Skala und einer gut sichtbaren roten Anzeige.
- Maximale Durchflussrate:0,5 gal./min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Bezeichnung:Durchflussmesser für Wasser aus 303 SS, 0,05 bis 0,5 gal./min, 1/4" NPT(F)
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Max. Betriebstemperatur:115,5 °C (240 °F)
- Reproduzierbarkeit:±1 %
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:304 stainless steel
- Fluid type:Wasser
- Process connection:0,25" NPT(F)
Frequently Bought Together