Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Ventil, Direktes Ablesen, Edelstahlfittings, 65-mm-Skala; 25 scfh Luft
Artikelnr. MFLX32015-23
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Keine Augenbelastung mehr – die Frontblende vergrößert die Skala um 16 Prozent und erleichtert so das Ablesen.
- Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium - kein Umrechnen der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussmenge erforderlich
- Die Waage nutzt sich nicht ab – aus geschmolzener Keramik für eine lange Lebensdauer
- Sorgt für genaue Messwerte – vertikales tangentiales Ortungsgerät mit Haarliniengenauigkeit
- Aluminiumfittings sind kostengünstig und für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten geeignet
- Fittings aus Edelstahl 316 (SS) halten höheren Temperaturen und Drücken stand und bieten eine hervorragende chemische Verträglichkeit
Dieses komplette Sortiment an direkt ablesbaren Durchflussmessern bietet eine robuste Lösung ohne Messwertumrechnung für Ihr Labor. Durchflussmesser mit Ventil haben ein Ventil am Einlass (Unterseite) des Durchflussmessers. Diese Anordnung wird typischerweise bei Überdruckanwendungen für Flüssigkeiten und Gasen verwendet. Das Ventil kann so umkonfiguriert werden, dass es am Auslass (oben) montiert wird, in den meisten Fällen für Vakuumanwendungen.
Delivery: Inklusive 150-Mesh-Sieb.
- Maximale Durchflussrate:25 ft.³/h
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:65-mm Direkt Ablesbarer Durchflussmesser, SS/SS Schwimmer; Für Luft, Mit Ventil; 25 ft.³/h
- Länge:2,86 cm
- Seq:50
- Environmentally Preferable:
- Modell:32015-23
- Float material:316 SS
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Leak integrity:<0,0000001 cm³/s Helium
- Min. operating temperature:–26 °C (-15 °F)
- O-Ring material:Viton®
- Width:1,25"
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Höhe:5,5"
- Reproduzierbarkeit:±0,25% des Messbereichs
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:316 stainless steel
- Fitting material:316 Edelstahlfühler
- Fluid type:Für Luft
- Gas type:Luft
- Media type:Luft
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Ja
- Valve material:316 SS
Frequently Bought Together