ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, Polypropylen, T-Stück, Verbinder für Hygieneklemme, 3/4"-Miniklemme x 3/4"-Miniklemme x 3/4“-Miniklemme
Masterflex® Fitting, Polypropylen, T-Stück, Verbinder für Hygieneklemme, 3/4"-Miniklemme x 3/4"-Miniklemme x 3/4“-Miniklemme
Catalog # MFLX31806-61
3A Sanitary approval
CE certificate
undefined
Masterflex® Fitting, Polypropylen, T-Stück, Verbinder für Hygieneklemme, 3/4"-Miniklemme x 3/4"-Miniklemme x 3/4“-Miniklemme
Catalog # MFLX31806-61
3A Sanitary approval
CE certificate
About this item
Sorgen Sie für hygienische Bedingungen, während Sie den Durchfluss kombinieren oder teilen.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose, technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Erfüllen Sie die USP-Klasse VI für pharmazeutische Zwecke und die FDA-, USDA- und 3A-Standards für den Lebensmittelkontakt
  • Alle Anschlüsse sind mit Tri-Clamp®-Anschlüssen kompatibel
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit; geringe Auslaugungseigenschaften
  • Verbindungstyp: 3/4"-Miniklemme x 3/4"-Miniklemme x 3/4“-Miniklemme
Tri-Clamp®-Standard-T-Adapter ermöglichen die Aufteilung des Flüssigkeitsstroms in zwei oder die Kombination in einem Strömungsweg.
Obwohl beide Materialien autoklavierbar sind, verträgt PVDF hohe Temperaturen besser als PP und weist nach wiederholtem Autoklavieren eine gleichmäßigere Leistung auf.
Für ein komplettes System erforderliche Schellen und Dichtungen werden separat verkauft.
  • Verbindungstyp:
    Hygieneanschluss
  • Flow pattern:
    T
  • Sanitary clamp size (Port 1):
    ¾"
  • Sanitary clamp size (Port 2):
    ¾"
  • Max. temperature:
    82 °C (180 °F)
  • Bezeichnung:
    Fitting, Polypropylen, T-Stück, Verbinder für Hygieneklemme, 3/4"-Klemme x 3/4"-Klemme x 3/4"-Klemme
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    31806-61
  • Chemical resistance:
    Sehr gut
  • Sanitary clamp size (port 3):
    3/4"
  • Min. temperature:
    –9 °C (15 °F)
  • Sterilisation:
    Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
  • Max. operating pressure:
    125 psi
  • VE:
    1
  • Fitting material:
    Polypropylen
  • Sanitary gasket size:
    ¾"
Frequently Bought Together