Fitting, Nylon, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, 1/2" ID x 3/4" NPT(M); 10/PK
Artikelnr. MFLX31517-16
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
- Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Verfügbar in einer Vielzahl von Materialien und Konfigurationen passend zu Ihrem Bedarf. Adapter von NPT-Außengewinde auf Schlauchnippel.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1/2"
- Verbindungstyp:Thread to Barb
- Flow pattern:Straight
- Thread size NPT(M) (port 1):3/4"
- Bezeichnung:Fitting, Nylon, Gerade, Adapter Schlauchnippel auf Gewinde, 1/2" ID x 3/4" NPT(M); 10/Pck
- Seq:54
- Environmentally Preferable:
- Modell:31517-16
- VE:10
- Fitting material:Black Nylon
Frequently Bought Together