ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, 316 Stainless Steel, Straight, Hosebarb to Thread, 3/8" ID x 1/2" NPT(M)
Artikelnr. MFLX31210-31
undefined
Masterflex® Fitting, 316 Stainless Steel, Straight, Hosebarb to Thread, 3/8" ID x 1/2" NPT(M)
Artikelnr. MFLX31210-31
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage.
  • Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
  • Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Anschlusstyp: 3/8" ID x 1/2" NPT(M)
Verfügbar in einer Vielzahl von Materialien und Konfigurationen passend zu Ihrem Bedarf. Adapter von NPT-Außengewinde auf Schlauchnippel.
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):
    3/8"
  • Verbindungstyp:
    Schlauchnippel x NPT(M)
  • Flow pattern:
    Gerade
  • Thread size NPT(M) (port 1):
    1/2"
  • Bezeichnung:
    Stecknippelverbindungen; NPT männliches Rohradapter, 316 SS, 1/8" NPT(M) x 3/8" Schlauch-ID
  • Seq:
    23
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    31210-31
  • No. of ports:
    2
  • Orifice dimensions:
    7,938 mm (0,3125")
  • Garantie:
    1 year
  • VE:
    1
  • Fitting material:
    Stainless Steel 316
Frequently Bought Together