Masterflex® Fitting, schwarzes PVDF, Eine-Richtung, Absperrhahn mit Luer-Lock-Innen Verbindern; 10/Pck
Catalog # MFLX31200-92
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Erstellen Sie lecksichere Systeme zur Handhabung von Flüssigkeiten.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
Die in einer Richtung funktionierenden Absperrhähne sind als komplett schwarze PVDF-Konstruktion erhältlich.
- Flow pattern:Eine-Richtung
- Bezeichnung:Luer-Absperrhahn, 1-Richtung, Luer-Lock-Innen x Luer-Lock-Innen, schwarzes PVDF, Packung mit 10
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:31200-92
- Wetted materials:Schwarzes PVDF
- VE:10
- Inlet port:Luer Innen
- Outlet port:Luer Innen
Frequently Bought Together