ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, Schwarz PVDF, Absperrhahn mit einer Richtung, Luer-Lock-Außen auf Luer-Lock-Innen; 10/Pck
  MFLX31200-91
undefined
Masterflex® Fitting, Schwarz PVDF, Absperrhahn mit einer Richtung, Luer-Lock-Außen auf Luer-Lock-Innen; 10/Pck
  MFLX31200-91
Erstellen Sie lecksichere Systeme zur Handhabung von Flüssigkeiten.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
Die in einer Richtung funktionierenden Absperrhähne sind als komplett schwarze PVDF-Konstruktion erhältlich.
  • Flow pattern:
    Eine-Richtung
  • Bezeichnung:
    Luer-Absperrhahn, 1-Richtung, Luer-Lock-Außen x Luer-Lock-Innen, schwarzes PVDF, Packung mit 10
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    31200-91
  • Wetted materials:
    Schwarzes PVDF
  • VE:
    10
  • Inlet port:
    Luer Innen
  • Outlet port:
    Luer-Lock-Außen
Frequently Bought Together