Masterflex® Fitting, Polypropylen, Gerade, Adapter Luer Außenkegel auf Schlauchnippel, 1/8“ ID; 25/PK
Catalog # MFLX30800-24
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Gefertigt aus natürlichem Polypropylen ohne tierische Anteile, entsprechen diese Luer-Verbinder den Spezifikationen der Klasse VI. Luer-Verbinder zeichnen sich durch eine überlegene chemische Beständigkeit aus und sind für ETO und Gammasterilisation geeignet.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):1/8"
- Verbindungstyp:Male Luer to Barb
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Adapter ADCF Luerstecker auf 1/8" J-Schlauchnippel, PP, 25/Pk
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:30800-24
- Connection type (port 1):Luer-Lock mit Außenkegel
- Connection type (port 2):Schlauchnippel
- No. of ports:2
- Garantie:3 Monate
- VE:25
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together