Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer to Hosebarb Adapter, 3/16" ID; 25/PK
Artikelnr. MFLX30800-20
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Gefertigt aus natürlichem Polypropylen ohne tierische Anteile, entsprechen diese Luer-Verbinder den Spezifikationen der Klasse VI. Luer-Verbinder zeichnen sich durch eine überlegene chemische Beständigkeit aus und sind für ETO und Gammasterilisation geeignet.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):3/16"
- Verbindungstyp:Male Luer to Barb
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Lueradapter mit Außenkegel ohne tierische Bestandteile, 3/16", PP, 25/Pk
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:30800-20
- Connection type (port 1):Male luer slip
- Connection type (port 2):Hose barb
- No. of ports:2
- Garantie:3 Months
- VE:25
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together