Masterflex® Fitting, Nylon, Y-Stück, Schlauchnippelanschlüsse, 1/4" ID; 10/PCK
Artikelnr. MFLX30726-25
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Es werden keine Werkzeuge zum Zusammenbauen benötigt.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
- Verbindungstyp: 1/4" ID; 10/PCK
Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Armaturen mit flexiblen Schläuchen für den Einsatz in Ihren Niederdruckanwendungen. Ideal für Anwendungen in der Pharmazie, im Labor, in der Industrie/Produktion, bei der Wasserprobenahme und in der Lebensmittelverarbeitung.
Diese Nylonfittings bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit. Temperaturbereich: -50 bis 250 °F (-46 bis 121 °C). Sterilisation nur mit Ethylenoxid.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):1/4"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1/4"
- Verbindungstyp:Schlauchnippelanschluss
- Flow pattern:J
- Bezeichnung:Fitting, Nylon, Y-Stück, Schlauchnippelanschlüsse, 1/4" ID; 10/PCK
- Seq:12
- Environmentally Preferable:
- Modell:30726-25
- Orifice dimensions:0,125"
- Sterilisation:Nur Ethylenoxid (ETO)
- Garantie:3 Monate
- VE:10
- Barb size/tubing int.Ø (port 3):1/4"
- Fitting material:Nylon
Frequently Bought Together