Masterflex® Fitting, HDPE, Y-Connector, Hose Barb Union, 1/2" ID; 10/PK
Artikelnr. MFLX30726-07
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Sorgt jederzeit für einen dichten Verschluss.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
- Verbindungstyp: 1/2" ID; 10/PCK
Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Armaturen mit flexiblen Schläuchen für den Einsatz in Ihren Niederdruckanwendungen. Ideal für Anwendungen in der Pharmazie, im Labor, in der Industrie/Produktion, bei der Wasserprobenahme und in der Lebensmittelverarbeitung.
Diese Fittings aus High-Density-Polyethylen (HDPE) bieten eine sehr gute chemische Beständigkeit. Temperaturbereich: -65 bis 150 °F (-53 bis 65 °C). Sterilisation nur mit Ethylenoxid.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):1/2"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1/2"
- Verbindungstyp:Schlauchnippelanschluss
- Flow pattern:J
- Bezeichnung:Fitting, HDPE, Y-Stück, Schlauchnippelanschluss, 1/2" ID; 10/PCK
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Modell:30726-07
- Orifice dimensions:2,4375"
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) only
- Garantie:3 Months
- VE:10
- Barb size/tubing int.Ø (port 3):1/2"
- Fitting material:HDPE
Frequently Bought Together