ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, HDPE, Gebogen, Adapter mit Schlauchnippel auf Gewinde, 1/8" ID x 1/4" NPT(M); 100/Pk
Masterflex® Fitting, HDPE, Gebogen, Adapter mit Schlauchnippel auf Gewinde, 1/8" ID x 1/4" NPT(M); 100/Pk
Catalog # MFLX30626-98
CE certificate
undefined
Masterflex® Fitting, HDPE, Gebogen, Adapter mit Schlauchnippel auf Gewinde, 1/8" ID x 1/4" NPT(M); 100/Pk
Catalog # MFLX30626-98
CE certificate
About this item
Schnelle und einfache Montage.
  • Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
  • Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Anschlusstyp: 3/8" ID x 1/4" NPT(M)
Winkelstücke mit Schlauchnippel sind für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug konzipiert. Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Armaturen mit unseren flexiblen Schläuchen für den Einsatz in Ihren Niederdruckanwendungen (im Allgemeinen weniger als 30 Psi).
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):
    3/8"
  • Verbindungstyp:
    Schlauchnippel x NPT(M)
  • Flow pattern:
    Elbow
  • Thread size NPT(M) (port 1):
    1/4"
  • Bezeichnung:
    Fitting, HDPE, Elbow, Hosebarb to Thread Adapter, 3/8" ID x 1/4" NPT(M); 100/Pk
  • Seq:
    21
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    30626-98
  • Orifice dimensions:
    0,25"
  • Sterilisation:
    Nur Ethylenoxid (ETO)
  • VE:
    100
  • Fitting length:
    1,5"
  • Fitting material:
    HDPE
  • Fitting width:
    1,59375"
Frequently Bought Together