Masterflex® Fitting, Nylon, Straight, Threaded Reducer, 1/8" NPT(M) x 1/4" NPT (M); 6/PK
Artikelnr. MFLX30623-34
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Gewindeanschlüsse bieten einen dauerhafteren Flüssigkeitspfad. Verwenden Sie diese Anschlüsse um Verbindungsgrößen zu verringern oder zu vergrößern. Wählen Sie die zu Ihren Anforderungen passenden Größen und Materialien.
- Verbindungstyp:Gewinde-Reduzieranschluss
- Flow pattern:Gerade
- Thread size NPT(M) (port 1):⅛"
- Thread size NPT(M) (port 2):¼"
- Bezeichnung:Anschluss, Nylon, Gerade, Gewinde-Reduzieranschluss, 1/8" NPT(M) x 1/4" NPT (M); 6/PCK
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:30623-34
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) only
- VE:6
- Fitting material:Nylon
Frequently Bought Together