Masterflex® Fittings, HDPE, Elbow, Hose Barb Union, 1" ID; 5/PK
Artikelnr. MFLX30622-69
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Verbindungstyp: 1" ID
Erstellen Sie 90°-Bögen in flexiblen Schläuchen—ohne Knicken!
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):1"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1"
- Verbindungstyp:Schlauchnippelanschluss
- Flow pattern:Winkelstück
- Bezeichnung:Fitting, HDPE, Winkelstück, Schlauchnippelanschluss, 1" ID; 5/PCK
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:30622-69
- Orifice dimensions:0,78125"
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) only
- VE:5
- Fitting material:HDPE
Frequently Bought Together