Masterflex® Fitting, HDPE, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, 5/8" ID x 1/2" NPT(M); 10/PK
Artikelnr. MFLX30621-66
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
- Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Anschlusstyp: 5/8" ID x 1/2" NPT(M)
Verfügbar in einer Vielzahl von Materialien und Konfigurationen passend zu Ihrem Bedarf. Adapter von NPT-Außengewinde auf Schlauchnippel
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):⅝"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel x NPT(M)
- Flow pattern:Gerade
- Thread size NPT(M) (port 1):½"
- Bezeichnung:Fitting, HDPE, Gerade, Adapter mit Schlauchnippel auf Gewinde, 1/8" ID x 1/2" NPT(M); 10/PK
- Seq:32
- Environmentally Preferable:
- Modell:30621-66
- No. of ports:2
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) only
- VE:10
- Fitting material:HDPE
Frequently Bought Together