Barbed Fittings; Reducing Connector, Stainless Steel, 1/2" x 1/4" Tubing ID
MFLX30620-11
Ideal für Niederdruckanwendungen.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Schlauchnippel sind für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug konzipiert. Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Armaturen mit unseren flexiblen Schläuchen für den Einsatz in Ihren Niederdruckanwendungen (im Allgemeinen weniger als 30 Psi). Schieben Sie einfach Ihren flexiblen Schlauch oder Schlauch auf den Nippel, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Fühlermaterial 316 Edelstahl zeichnet sich durch eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit und einen großen Temperaturbereich aus. Sterilisation mit Ethylenoxid, Autoklav oder Gammabestrahlung.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):½"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):¼"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel-Reduzierer
- Flow pattern:Gerade
- Bezeichnung:Schlauchnippelanschluss, Reduzieranschluss, Edelstahl, Schlauch-ID: ½×¼"
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:30620-11
- Orifice dimensions:4,763 mm (0,1875")
- Sterilisation:Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
- Garantie:—
- VE:1
- Fitting material:Stainless steel 316
Frequently Bought Together