Masterflex® Sock Screen Gasket, Fkm, 16-ss Mesh, 1.5" Length, 2 Clamp Size; 1/EA
Catalog # MFLX30563-42
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX30563-42
- MFLX30563-02
- MFLX30563-04
- MFLX30563-08
- MFLX30563-00
- MFLX30563-16
- MFLX30563-38
- MFLX30563-20
- MFLX30563-36
- MFLX30563-06
- MFLX30563-40
- MFLX30563-22
- MFLX30563-18
- MFLX30563-26
- MFLX30563-24
- MFLX30563-46
- MFLX30563-44
- MFLX30563-62
- MFLX30563-48
- MFLX30563-68
- MFLX30563-60
- MFLX30563-76
- MFLX30563-64
- MFLX30563-78
- Connection type:
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Höhere Partikelkapazität für höheren Partikeldurchfluss.
- Ideal für Tank-zu-Tank-Transferleitungen, Inline-Flüssigkeitsaufbereitung und Pumpenschutz
- Höhere Kapazität als Standard-Siebdichtungen, daher weniger Ausfallzeit für die Flüssigkeitsleitung
Sock-Screen-Dichtungen verlängern die Laufzeit Ihrer Leitungen zwischen dem Auswechseln und Reinigen von Standard-Siebdichtungen. Diese Dichtungen verfügen über ein erweitertes, sockenförmiges Netz mit 300% mehr Oberfläche und eignen sich ideal für Leitungen mit höherer Partikelzahl und größeren Durchflussmengen. Dichtungen sind aus platingehärtetem Silikon, EPDM, FKM-Elastomer und Buna N erhältlich. Wählen Sie zwischen zwei Maschengrößen: 10 oder 16. Die Dichtungen entsprechen den Anforderungen der USP-Klasse VI, der FDA und der cGMP und erfüllen die Hygienestandards ASME-BPE und USDA. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen.
- Maschenweite:16
- Sanitary clamp size (Port 1):2"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:Sock-Screen-Dichtung, FKM 16-SS Mesh, 1.5“ Länge, 2 Klemmengröße; JE 1
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:FKM
- Sanitary gasket size:2"
- Garantie:1 year
Frequently Bought Together