ContactUsLinkComponent
Masterflex® Sock-Screen-Dichtung, 0.75"L 16-SS Mesh, Pt-gehärtetes Silikon 2 Tri-Clamp; JE 1
Artikelnr. MFLX30563-02
undefined
Masterflex® Sock-Screen-Dichtung, 0.75"L 16-SS Mesh, Pt-gehärtetes Silikon 2 Tri-Clamp; JE 1
Artikelnr. MFLX30563-02
Über diesen Artikel
Höhere Partikelkapazität für höheren Partikeldurchfluss.
  • Ideal für Tank-zu-Tank-Transferleitungen, Inline-Flüssigkeitsaufbereitung und Pumpenschutz
  • Höhere Kapazität als Standard-Siebdichtungen, daher weniger Ausfallzeit für die Flüssigkeitsleitung
Sock-Screen-Dichtungen verlängern die Laufzeit Ihrer Leitungen zwischen dem Auswechseln und Reinigen von Standard-Siebdichtungen. Diese Dichtungen verfügen über ein erweitertes, sockenförmiges Netz mit 300% mehr Oberfläche und eignen sich ideal für Leitungen mit höherer Partikelzahl und größeren Durchflussmengen. Dichtungen sind aus platingehärtetem Silikon, EPDM, FKM-Elastomer und Buna N erhältlich. Wählen Sie zwischen zwei Maschengrößen: 10 oder 16. Die Dichtungen entsprechen den Anforderungen der USP-Klasse VI, der FDA und der cGMP und erfüllen die Hygienestandards ASME-BPE und USDA. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen.
  • Maschenweite:
    16
  • Sanitary clamp size (Port 1):
    2"
  • Connection type:
    Hygiene
  • Bezeichnung:
    Sock-Screen-Dichtung, 0.75"L 16-SS Mesh, Pt-gehärtetes Silikon 2 Tri-Clamp; JE 1
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    1
  • Fitting material:
    Platingehärtetes Silikon
  • Sanitary gasket size:
    2"
  • Garantie:
    1 Jahr
Frequently Bought Together