ContactUsLinkComponent
Masterflex® Goldgefärbte identifizierbare Scharnierklemme, 1/2-3/4" Klemmengröße, 304 SS; je 1
Masterflex® Goldgefärbte identifizierbare Scharnierklemme, 1/2-3/4" Klemmengröße, 304 SS; je 1
Catalog # MFLX30562-51
undefined
Masterflex® Goldgefärbte identifizierbare Scharnierklemme, 1/2-3/4" Klemmengröße, 304 SS; je 1
Catalog # MFLX30562-51
About this item
Einfache visuelle Identifizierung kritischer Verbindungen zur Überprüfung in Ihrem Prozess.
  • Hergestellt aus goldgefärbtem 304 Edelstahl
Diese goldfarbenen Hygieneklemmen sind aus der Ferne leicht von Standard-Edelstahlklemmen zu unterscheiden, haben die gleiche Größe und Funktion und können austauschbar mit Standard-Edelstahlklemmen verwendet werden. Klemmen haben eine Beschichtung aus TiN (Titannitrid). Klemmen sind in verschiedene Größen erhältlich.
  • Connection type:
    Hygiene
  • Bezeichnung:
    Goldgefärbte identifizierbare Scharnierklemme, 1/2-3/4" Klemmengröße, 304 SS; je 1
  • Material:
    Edelstahl 304
  • Environmentally Preferable:
  • Sanitary clamp size (port 1):
    3/4"
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Klemmentyp:
    Hygiene
Frequently Bought Together