Masterflex® Smart Gasket® 2" Tri-Clamp, 2 Port, Stainless Steel; 1/EA
MFLX30543-19
- Catalog No:
- MFLX30543-19
- MFLX30545-15
- MFLX30543-03
- MFLX30544-11
- MFLX30544-19
- MFLX41001-54
- MFLX41001-49
- MFLX30542-11
- MFLX30542-07
- MFLX30543-15
- MFLX30544-07
- MFLX30545-19
- MFLX30542-19
- Connection type:
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- No. of ports:
- 2
- 4
- 2
- 3
- 3
- 3
- 1
- 1
- 1
- 2
- 3
- 4
- 1
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
Stellen Sie eine sichere Verbindung mit Ihren Masterflex® Smart Gasket®-Sanitärdichtungen her.
- Aus haltbarem kaltgewalztem Stahl (SS) hergestellt
Die Smart Gasket-Klemmen sind für die Dichtungen erforderlich, da sie Schlitze haben, die die unterschiedliche Anzahl von Anschlüssen ermöglichen. Die Klemmen sind spezifisch auf die Anzahl der Anschlüsse an der Dichtung abgestimmt.
- Sanitary clamp size (Port 1):2"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:2" Tri-Clamp, 2 Ports, Edelstahl; JE 1
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:Stainless Steel
- Sanitary gasket size:2"
- No. of ports:2
- Garantie:1 year
Frequently Bought Together