- Catalog No:
- MFLX30538-48
- MFLX30538-64
- MFLX30538-24
- MFLX30538-68
- MFLX30538-04
- MFLX30538-40
- MFLX61030-13
- MFLX30538-46
- MFLX30538-44
- MFLX30538-26
- MFLX30538-28
- MFLX30538-08
- MFLX30538-88
- MFLX30538-20
- MFLX30538-60
- MFLX30538-66
- MFLX30538-06
- MFLX30538-80
- MFLX30538-84
- MFLX30538-86
- Connection type:
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
Schützen Sie Ihre Pumpen, Ventile und andere Komponenten im Fließweg.
- Vorfilterung vor kritischen Membranfiltern
- Erzeugen Sie Turbulenzen für eine verbesserte Stoff- oder Wärmeübertragung
- Zur Reinigung in Chromatographieanwendungen
Dichtungen mit Sieb können mit standardmäßigen Dichtungen für Hygieneklemmen ausgetauscht werden. Dichtungen sind in platingehärtetem Silikon, Viton® EPDM, PTFE und Tuf-Steel in Maschenweiten von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich. Sieb wird aus 316L SS hergestellt. Dichtung entspricht USP Klasse VI-, USDA-, 3-A-, und cGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen. Jede Dichtung wird individuell verkauft.
PTFE-Dichtungen bieten die beste chemische Verträglichkeit und sind außergewöhnlich beständig gegen hohe Temperaturen, Korrosion und Spannungsrisse. PTFE-Dichtungen erfüllen die höchsten Anforderungen in pharmazeutischen, Lebensmittel- und chemischen Anwendungen. Verwenden Sie Dichtungen bei Temperaturen von –450 bis 550 °F (–268 bis 288 °C).
- Maschenweite:100
- Sanitary clamp size (Port 1):2"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:PTFE-Dichtung mit Sieb, 40 Mesh, Größe 2“; JE 1
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:PTFE
- Particle size retained:381 µm
- Sanitary gasket size:2"
- Garantie:1 year