ContactUsLinkComponent
Masterflex® PTFE Screen Gasket, 10 Mesh, Size 2"; 1/EA
Masterflex® PTFE Screen Gasket, 10 Mesh, Size 2"; 1/EA
Catalog # MFLX30538-08
undefined
Masterflex® PTFE Screen Gasket, 10 Mesh, Size 2"; 1/EA
Catalog # MFLX30538-08
About this item
Schützen Sie Ihre Pumpen, Ventile und andere Komponenten im Fließweg.
  • Vorfilterung vor kritischen Membranfiltern
  • Erzeugen Sie Turbulenzen für eine verbesserte Stoff- oder Wärmeübertragung
  • Zur Reinigung in Chromatographieanwendungen
Dichtungen mit Sieb können mit standardmäßigen Dichtungen für Hygieneklemmen ausgetauscht werden. Dichtungen sind in platingehärtetem Silikon, Viton® EPDM, PTFE und Tuf-Steel in Maschenweiten von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich. Sieb wird aus 316L SS hergestellt. Dichtung entspricht USP Klasse VI-, USDA-, 3-A-, und cGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen. Jede Dichtung wird individuell verkauft.
PTFE-Dichtungen bieten die beste chemische Verträglichkeit und sind außergewöhnlich beständig gegen hohe Temperaturen, Korrosion und Spannungsrisse. PTFE-Dichtungen erfüllen die höchsten Anforderungen in pharmazeutischen, Lebensmittel- und chemischen Anwendungen. Verwenden Sie Dichtungen bei Temperaturen von –450 bis 550 °F (–268 bis 288 °C).
  • Maschenweite:
    10
  • Sanitary clamp size (Port 1):
    2"
  • Connection type:
    Hygiene
  • Bezeichnung:
    PTFE-Dichtung mit Sieb, 10 Mesh, Größe 2“; JE 1
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    1
  • Fitting material:
    PTFE
  • Particle size retained:
    1905 µm
  • Sanitary gasket size:
    2"
  • Garantie:
    1 year
Frequently Bought Together