Masterflex® EPDM Hygiene-Dichtung mit Sieb, Größe 100 SS Mesh, 1-1/2“; JE 1
MFLX30537-86
Schützen Sie Ihre Pumpen, Ventile und andere Komponenten im Fließweg.
- Vorfilterung vor kritischen Membranfiltern
- Erzeugen Sie Turbulenzen für eine verbesserte Stoff- oder Wärmeübertragung
- Zur Reinigung in Chromatographieanwendungen
Dichtungen mit Sieb können mit standardmäßigen Dichtungen für Hygieneklemmen ausgetauscht werden. Dichtungen sind in platingehärtetem Silikon, Viton® EPDM, PTFE und Tuf-Steel in Maschenweiten von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich. Sieb wird aus 316L SS hergestellt. Dichtung entspricht USP Klasse VI-, USDA-, 3-A-, und cGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen. Jede Dichtung wird individuell verkauft.
EPDM-Dichtungen bieten eine kostengünstige Lösung zum Übertragen von Wasser, Acetonen und Ketonen. Dichtungen sind ideal für chemische Prozessanwendungen; der Temperaturbereich liegt zwischen –65 und 212 °F (–54 und 100 °C).
- Maschenweite:100
- Sanitary clamp size (Port 1):1-1/2"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:EPDM Hygiene-Dichtung mit Sieb, Größe 100 SS Mesh, 1-1/2“; JE 1
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:EPDM
- Particle size retained:140 µm
- Sanitary gasket size:1-1/2"
- Garantie:1 Jahr
Frequently Bought Together