ContactUsLinkComponent
Masterflex® Vitondichtung mit Sieb, 100 Mesh, Größe 3/4“; JE 1
Artikelnr. MFLX30536-82
undefined
Masterflex® Vitondichtung mit Sieb, 100 Mesh, Größe 3/4“; JE 1
Artikelnr. MFLX30536-82
Über diesen Artikel
Schützen Sie Ihre Pumpen, Ventile und andere Komponenten im Fließweg.
  • Vorfilterung vor kritischen Membranfiltern
  • Erzeugen Sie Turbulenzen für eine verbesserte Stoff- oder Wärmeübertragung
  • Zur Reinigung in Chromatographieanwendungen
Dichtungen mit Sieb können mit standardmäßigen Dichtungen für Hygieneklemmen ausgetauscht werden. Dichtungen sind in platingehärtetem Silikon, Viton® EPDM, PTFE und Tuf-Steel in Maschenweiten von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich. Sieb wird aus 316L SS hergestellt. Dichtung entspricht USP Klasse VI-, USDA-, 3-A-, und cGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen. Jede Dichtung wird individuell verkauft.
Viton® Dichtungen zeichnen sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber zahlreichen Säuren und Laugen aus. Minimieren Sie Ausfallzeiten—Viton-Dichtungen sind weich und leicht zu installieren. Die Beständigkeit gegen Verhärtung und Versprödung verhindert Undichtigkeiten auch nach längerer Installation. Viton-Dichtungen eignen sich perfekt für Hochtemperaturanwendungen von –25 bis 400 °F (–32 bis 204 °C)
  • Maschenweite:
    100
  • Sanitary clamp size (Port 1):
    3/4"
  • Connection type:
    Hygiene
  • Bezeichnung:
    Vitondichtung mit Sieb, 100 Mesh, Größe 3/4“; JE 1
  • Seq:
    05
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    1
  • Fitting material:
    Viton®
  • Particle size retained:
    140 µm
  • Sanitary gasket size:
    3/4"
  • Garantie:
    1 Jahr
Frequently Bought Together