Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX30536-42
- MFLX30536-22
- MFLX30536-82
- MFLX30536-26
- MFLX30536-84
- MFLX30536-68
- MFLX30536-04
- MFLX30536-80
- MFLX30536-62
- MFLX30536-40
- MFLX30536-66
- MFLX30536-24
- MFLX30536-64
- MFLX30536-48
- MFLX30536-08
- MFLX30536-44
- MFLX30536-46
- MFLX30536-28
- MFLX30536-86
- MFLX30536-88
- MFLX30536-06
- Connection type:
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Schützen Sie Ihre Pumpen, Ventile und andere Komponenten im Fließweg.
- Vorfilterung vor kritischen Membranfiltern
- Erzeugen Sie Turbulenzen für eine verbesserte Stoff- oder Wärmeübertragung
- Zur Reinigung in Chromatographieanwendungen
Dichtungen mit Sieb können mit standardmäßigen Dichtungen für Hygieneklemmen ausgetauscht werden. Dichtungen sind in platingehärtetem Silikon, Viton® EPDM, PTFE und Tuf-Steel in Maschenweiten von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich. Sieb wird aus 316L SS hergestellt. Dichtung entspricht USP Klasse VI-, USDA-, 3-A-, und cGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen. Jede Dichtung wird individuell verkauft.
Viton® Dichtungen zeichnen sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber zahlreichen Säuren und Laugen aus. Minimieren Sie Ausfallzeiten—Viton-Dichtungen sind weich und leicht zu installieren. Die Beständigkeit gegen Verhärtung und Versprödung verhindert Undichtigkeiten auch nach längerer Installation. Viton-Dichtungen eignen sich perfekt für Hochtemperaturanwendungen von –25 bis 400 °F (–32 bis 204 °C)
- Maschenweite:40
- Sanitary clamp size (Port 1):3/4"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:Dichtung, Viton, 40‒Mesh, Klemmengröße 3/4“; JE 1
- Seq:12
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:Viton®
- Particle size retained:381 µm
- Sanitary gasket size:3/4"
- Garantie:1 year