Masterflex® Ismatec® MS/CA Pressure Lever Cassette Cartridge, 3-Stop, POM-C
Artikelnr. MFLX07624-64
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Wählen Sie neue Kassetten abhängig vom Material, Schlauchtyp und Druckkapazitäten.
- Standard des Konstruktionsmaterials ist POM-C oder optional PVDF
Es gibt zwei unterschiedliche Kassettengrößen. Die Click-N-Go-Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Schläuchen in Systemen, in denen ein Gegendruck von bis zu 1 bar auf die Schläuche ausgeübt wird. Das Design des Druckhebels ermöglicht Systemdrücke bis zu 1.5 bar.
- Max. Druck:1,5 bar (21,7 psi)
- Bezeichnung:Kassette für Druckhebel / Kartusche, 3 Stopps POM-C
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:07624-64
- Tubing sizes accepted:0,13 to 3,19 mm ID
- Garantie:1 year
- Series:3-Stop
- VE:1