Masterflex® Ismatec® Kassettenhalterung
Catalog # MFLX07618-73
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Wählen Sie neue Kassetten abhängig vom Material, Schlauchtyp und Druckkapazitäten.
- Standard des Konstruktionsmaterials ist POM-C oder optional PVDF
Es gibt zwei unterschiedliche Kassettengrößen. Die Click-N-Go-Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Schläuchen in Systemen, in denen ein Gegendruck von bis zu 1 bar auf die Schläuche ausgeübt wird. Das Design des Druckhebels ermöglicht Systemdrücke bis zu 1.5 bar.
- Bezeichnung:Kartuschenhalter
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Garantie:1 Jahr
- VE:2
Pressure lever cassettes with inserts
Product Information
Frequently Bought Together