Masterflex® Ismatec® CA Tubing Retaining Adapters; 2-Stop, POM-C; 12/Pk
Catalog # MFLX07618-71
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Wählen Sie neue Kassetten abhängig vom Material, Schlauchtyp und Druckkapazitäten.
- Standard des Konstruktionsmaterials ist POM-C oder optional PVDF
Es gibt zwei unterschiedliche Kassettengrößen. Die Click-N-Go-Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Schläuchen in Systemen, in denen ein Gegendruck von bis zu 1 bar auf die Schläuche ausgeübt wird. Das Design des Druckhebels ermöglicht Systemdrücke bis zu 1.5 bar.
- Bezeichnung:Schlauchbefestigungs-Adapter, 2-Stopp, POM-C, 12/Pk
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Modell:07618-71
- Tubing sizes accepted:0,13 to 3,19 mm ID
- Garantie:1 year
- Series:2-Stop
- VE:12
Pressure lever cassettes with inserts
Product Information
Frequently Bought Together