ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® CA Tubing Retaining Adapters, 2-Stop, POM-C; 8/Pk
Masterflex® Ismatec® CA Tubing Retaining Adapters, 2-Stop, POM-C; 8/Pk
Catalog # MFLX07618-69
undefined
Masterflex® Ismatec® CA Tubing Retaining Adapters, 2-Stop, POM-C; 8/Pk
Catalog # MFLX07618-69
About this item
Wählen Sie neue Kassetten abhängig vom Material, Schlauchtyp und Druckkapazitäten.
  • Standard des Konstruktionsmaterials ist POM-C oder optional PVDF
Es gibt zwei unterschiedliche Kassettengrößen. Die Click-N-Go-Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Schläuchen in Systemen, in denen ein Gegendruck von bis zu 1 bar auf die Schläuche ausgeübt wird. Das Design des Druckhebels ermöglicht Systemdrücke bis zu 1.5 bar.
  • Bezeichnung:
    Schlauchbefestigungs-Adapter, 2-Stopp, POM-C, 8/Pk
  • Seq:
    13
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    07618-69
  • Tubing sizes accepted:
    0,13 to 3,19 mm ID
  • Garantie:
    1 year
  • Series:
    2-Stop
  • VE:
    8
Pressure lever cassettes with inserts
Product Information
Frequently Bought Together