Masterflex® Ismatec® CA Tubing Retaining Adapter, 2-Stop, POM-C; 2/Pk
Artikelnr. MFLX07618-65
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Wählen Sie neue Kassetten abhängig vom Material, Schlauchtyp und Druckkapazitäten.
- Standard des Konstruktionsmaterials ist POM-C oder optional PVDF
Es gibt zwei unterschiedliche Kassettengrößen. Die Click-N-Go-Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Schläuchen in Systemen, in denen ein Gegendruck von bis zu 1 bar auf die Schläuche ausgeübt wird. Das Design des Druckhebels ermöglicht Systemdrücke bis zu 1.5 bar.
- Bezeichnung:Schlauchbefestigungs-Adapter, 2-Stopp, POM-C, 2/Pk
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Modell:07618-65
- Tubing sizes accepted:0,13 to 3,19 mm ID
- Garantie:1 year
- Series:2-Stop
- VE:1
Pressure lever cassettes with inserts
Produktinformationen
Frequently Bought Together