Masterflex® Ismatec® Footswitch for Digital Drives, 3-pin circular connector; 6-ft (1,8 m)
Catalog # MFLX07610-25
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Vereinfachen Sie Ihre Dispensieraufgaben.
- Wählen Sie einen Fußschalter mit Verbindung passend zu ihrer Ismatec®-Pumpe
Fußschalter ermöglichen eine bequeme freihändige Bedienung ihrer Pumpen aus einer Entfernung von bis zu sechs Fuß. Drücken Sie einmal zum Starten und ein weiteres Mal zum Stoppen.
- Bezeichnung:Fußschalter für Digitale Antriebe, runder 3-Pin-Stecker; 6-ft (1.8 m)
- Länge:183 cm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:07610-25
- Eingang:3-pin circular connector
- Garantie:1 year
- Series:Ismatec Digital Drives
- VE:1
Frequently Bought Together