Masterflex® DB9 Male 9-pin Connector; for Creating Your Own Cable
MFLX07595-45
Erstellen Sie Ihr eigenes Kabel zur Optimierung ihres Masterflex®-Antriebes.
- Wählen Sie die korrekte Verbindung für Ihre Masterflex®-Pumpe
Kombinieren Sie diese Verbinder mit geschirmtem Draht der Größe 20-22, um Ihr eigenes Schnittstellenkabel zu erstellen. Maximale Kabellänge 300 m (1000 Fuß).
- Bezeichnung:9-Pin DB9-Stecker für Antriebe
- Environmentally Preferable:
- Modell:07595-45
- VE:1
Frequently Bought Together