Masterflex® L/S® Replacement Gear and Shaft for 07575-00
Catalog # MFLX07575-02
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
- Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe
Wählen Sie Ersatzmotoren basierend auf Ihrem Modularen Masterflex System.
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Garantie:2 years
- VE:1
Frequently Bought Together