Masterflex® L/S® Ersatzmotor für Analogen Modularen Antrieb, 600 U/min, IP33; 115 VAC
Catalog # MFLX07559-02
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
- Wählen Sie Ersatzmotoren basierend auf Ihrem Modularen Masterflex System
Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe.
- Leistung:115 VAC; 50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Ersatzmotor für Analogen Modularen Antrieb, 600 U/min, IP33; 115 VAC
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:07559-02
- Min. RPM:6 U/min
- Motor height:127 mm (5")
- Motor IP rating:IP 33
- Motor length:203 mm (8")
- Motor width:102 mm (4")
- Open-head sensor:Nein
- Reversible motor:Ja
- Washdown capable:Nein
- Motor:75 W
- Drehzahl:Variabel
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Max. RPM:600 rpm
- Motor hp:0,1
Frequently Bought Together