Masterflex® L/S® Motor for Digital Washdown Benchtop Modular Drive with Remote I/O, 100 rpm
Catalog # MFLX07557-72
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
About this item
Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
- Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe
- Für die Verwendung mit Modularem Tischantrieb 07557-70 geeignet
Wählen Sie Ersatzmotoren basierend auf Ihrem Modularen Masterflex System.
- Leistung:90 - 260 VAC; 2,2 A
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Austauschmotor, 100 U/min, für L/S 07557-70 Modularer Antrieb zur Abspülung
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:07557-72
- Motor height:152 mm (6")
- Motor hp:1/10
- Motor IP rating:IP 66
- Motor length:395 mm (15,8125")
- Motor width:178 mm (7")
- Washdown capable:Yes
- Motor:75 W
- Garantie:2 years
- VE:1
- Max. RPM:100 rpm
- No. of pump heads accepted:4
Frequently Bought Together