Masterflex® L/S® Replacement Controller for Digital Washdown Benchtop Modular Drive with Remote I/O, 600 rpm; 115/230 VAC
MFLX07557-64
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
- Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe
- Für die Verwendung mit Modularem Tischantrieb 07557-60 geeignet
Wählen Sie Ersatzmotoren basierend auf Ihrem Modularen Masterflex System.
- Leistung:90 - 260 VAC; 2,2 A
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Austauschsteuerung für L/S 07557-60 Modularer Antrieb zur Abspülung 115/230 VAC
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:07557-64
- Controller height:119 mm (4,75")
- Controller IP rating:IP 66
- Controller length:285 mm (10,2031")
- Controller width:279 mm (11")
- Speed control:±0,25%
- Washdown capable:Yes
- Garantie:2 years
- VE:1
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together