Masterflex® L/S® Replacement Controller for Digital Benchtop Modular Drive with Remote I/O, 100 rpm, 115/230 VAC
MFLX07557-14
CE Compliant
2 year warranty
Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
- Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe
- Für die Verwendung mit Modularem Tischantrieb 07557-10 geeignet
Wählen Sie Ersatzmotoren basierend auf Ihrem Modularen Masterflex System.
- Leistung:90 - 260 VAC; 2,2 A
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S Austausch-Tischsteuerung für 07557-10
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:07557-14
- Controller height:140 mm (5,5")
- Controller IP rating:IP 33
- Controller length:263 mm (10,4062")
- Controller width:211 mm (8,4062")
- Speed control:±0,25%
- Washdown capable:No
- Garantie:2 years
- VE:1
- Max. RPM:100 rpm
Frequently Bought Together